SLFG025LS
Millex™-FG フィルターユニット(無菌)
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, PTFE membrane, hydrophobic, medical device
別名:
Millex-FG 0.20µm Filter Unit or Vent Filter, Millex-FG Filter Unit, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
おすすめの製品
物質
PTFE membrane
PVC housing
品質水準
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
製品種目
Millex™
特徴
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophobic
FDA registered
medical device
メーカー/製品名
Millex™
パラメーター
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
テクニック
gas filtration: suitable
直径
25 mm
ろ過面積
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
容量
100 mL
Matrix
Fluoropore®
ポアサイズ
0.2 μm pore size
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
特徴および利点
- ガスまたは液体向けの双方向支持型滅菌フィルター
- 臨床上の利点には、交差汚染を限定するため、気体溶液から膜の定格孔径より大きい微生物、粒子、および非溶解粉末を除去することなどがあります
- 水溶液は、フィルターの疎水性膜を介してろ過から遮断されます
- 単回使用のみ
- 非発熱性かつ無毒性
- CE マーク付きかつ FDA 登録済み