Merck
412007
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methoxyphenol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(OCH3)OH
CAS番号:
分子量:
158.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
41-44 °C (lit.)
密度
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
COc1ccc(O)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H7ClO2/c1-10-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,1H3
InChI Key
GNVRRKLFFYSLGT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
412007-25G:
412007-VAR:
412007-BULK:
412007-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C E Milliken et al.
Applied and environmental microbiology, 70(1), 385-392 (2004-01-09)
The synthesis and degradation of anthropogenic and natural organohalides are the basis of a global halogen cycle. Chlorinated hydroquinone metabolites (CHMs) synthesized by basidiomycete fungi and present in wetland and forest soil are constituents of that cycle. Anaerobic dehalogenating bacteria