Merck
410012
Sigma-Aldrich
tert-ブチルビニルエーテル
98%
別名:
2-メチル-2-(ビニルオキシ)プロパン, tert-ブトキシエチレン, t-ブチルビニルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COCH=CH2
CAS番号:
分子量:
100.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
75-76 °C (lit.)
密度
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI Key
PGYJSURPYAAOMM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
410012-10ML:
410012-VAR:
410012-BULK:
410012-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)