グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
80%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.317 (lit.)
bp
137-160 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
密度
1.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C1(F)F.FC(F)(F)C3(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C4(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C34F
InChI
1S/C11F20/c12-1-2(13,6(19,20)10(27,28)9(25,26)4(1,15)16)5(17,18)8(23,24)7(21,22)3(1,14)11(29,30)31
InChI Key
LWRNQOBXRHWPGE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.0 °F - closed cup
引火点(℃)
112.80 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
372439-100G:
372439-VAR:
372439-25G:
372439-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック