Merck
D151009
Sigma-Aldrich
3,3′-ジメチルビフェニル
99%
別名:
m,m′-ビトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,300
¥10,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,300
About This Item
化学式:
CH3C6H4C6H4CH3
CAS番号:
分子量:
182.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.594 (lit.)
bp
286 °C/713 mmHg (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
密度
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(c1)-c2cccc(C)c2
InChI
1S/C14H14/c1-11-5-3-7-13(9-11)14-8-4-6-12(2)10-14/h3-10H,1-2H3
InChI Key
GVEDOIATHPCYGS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D151009-10G:
D151009-BULK:
D151009-VAR:
D151009-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)