アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
114-116 °C/650 mmHg (lit.)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C\C(C)=C\O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H16OSi/c1-7(2)6-8-9(3,4)5/h6H,1-5H3
InChI Key
KZVPFSJPLBOVLO-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
409235-5ML:
409235-25ML:
409235-BULK:
409235-VAR:
アクティブなフィルタ