Merck
408808
Sigma-Aldrich
ガリウム(III)-フタロシアニンクロリド
Dye content 97 %
別名:
フタロシアニン 一塩化ガリウム(III)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥19,000
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥19,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H16ClGaN8
CAS番号:
分子量:
617.70
Beilstein:
8469090
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, 97%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: gallium
λmax
694 nm
SMILES記法
Cl[GaH2].Cn1c2nc3nc(nc4n(C)c(nc5nc(nc1c6ccccc26)c7ccccc57)c8ccccc48)c9ccccc39
InChI
1S/C32H16N8.ClH.Ga/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;1H;/q-2;;+3/p-1
InChI Key
PRMHOXAMWFXGCO-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
408808-BULK:
408808-1G:
408808-VAR:
408808-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1