Merck
40767
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-(+)-2,2-Dimethyl-5-methylamino-4-phenyl-1,3-dioxane
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H19NO2
CAS番号:
分子量:
221.30
Beilstein:
3591157
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D +43±2°, c = 1.5% in toluene
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN[C@H]1COC(C)(C)O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C13H19NO2/c1-13(2)15-9-11(14-3)12(16-13)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11-12,14H,9H2,1-3H3/t11-,12-/m0/s1
InChI Key
OLDLOVICBLVDFQ-RYUDHWBXSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
Chiral auxiliary for the enantioselective synthesis of 4-keto esters
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
40767-100MG:
40767-BULK:
40767-VAR:
40767-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D. Enders et al.
Synthesis, 659-659 (1995)