主要文書
8.20071
Sigma-Aldrich
5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
for synthesis
別名:
5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, Luminol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7N3O2
CAS番号:
分子量:
177.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
208-309-4
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
フォーム
crystals
mp
318-320 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[nH]1[nH][c](c2c([c]1=O)c(ccc2)N)=O
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
InChI Key
HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3