Merck
407402
Sigma-Aldrich
Sodium tetrachloroaluminate
98%
別名:
Aluminum sodium chloride, Sodium aluminum tetrachloride, Sodium chloroaluminate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaAlCl4
CAS番号:
分子量:
191.78
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
98%
フォーム:
powder
アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: aluminum
mp
185 °C (lit.)
密度
2.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Al.4ClH.Na/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
InChI Key
CMLRNXGMTZKKSR-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
407402-25G:
407402-5G:
407402-VAR-9:
407402-BULK:
407402-VAR:
407402-BULK-9:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)