Merck
407097
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-2,4,6-トリ-tert-ブチルベンゼン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥15,900
5 G
¥52,800
¥15,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥15,900
5 G
¥52,800
About This Item
化学式:
[(CH3)3C]3C6H2Br
CAS番号:
分子量:
325.33
Beilstein:
1913257
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
mp
168-173 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc(c(Br)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H29Br/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19)14(11-12)18(7,8)9/h10-11H,1-9H3
InChI Key
JOKZWHPYNRDCOA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ブロモ-2,4,6-トリ-tert-ブチルベンゼン(2,4,6-トリ-tert-ブチルブロモベンゼン)は、立体障害のある臭化アリールです。[1]1-ブロモ-2,4,6-トリ-tert-ブチルベンゼンをフェニルホウ酸と反応させると、α,α-ジメチル-β-フェニルヒドロスチレンが得られます。[2]
アプリケーション
1-ブロモ-2,4,6-トリ-tert-ブチルベンゼンは、かさ高いビアリールホスフィンリガンドの合成に使用されました。このリガンドは、より穏やかな条件下で、Pd触媒による様々なハロゲン化アリールとフェノールのC-Oクロスカップリングに関与することが報告されました。[3]これは、ジメチルインジウム(III)カルコゲノレートにおける増加した立体バルクのオリゴマー化に及ぼす影響を調べるために使用されました。[4]フェニルホウ酸と反応することにより、α,α-ジメチル-β-フェニルヒドロスチレンを形成するために使用される場合があります。[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
407097-5G:
407097-BULK:
407097-VAR:
407097-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Glen G Briand et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(16), 3833-3841 (2010-04-08)
The effect on oligomerization of increased steric bulk in dimethylindium(III) chalcogenolates (Me(2)InER') (E = O, S, Se) has been examined. The facile reaction of Me(3)In with a series of phenols, thiophenols and selenophenols afforded the compounds [Me(2)InO(C(6)H(5))](2) (1), [Me(2)InO(2,6-Me(2)C(6)H(3))](2) (2)
The first Cu-and amine-free Sonogashira-type cross-coupling in the C-6-alkynylation of protected 2'-deoxyadenosine.
Ngassa FN, et al.
Tetrahedron, 65(21), 4085-4091 (2009)
Palladium(0)-catalyzed intermolecular amination of unactivated C(sp³)-H bonds.
Jun Pan et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(37), 8647-8651 (2011-08-04)
Luca Salvi et al.
Organic letters, 14(1), 170-173 (2011-12-21)
A new bulky biarylphosphine ligand (L8) has been developed that allows the Pd-catalyzed C-O cross-coupling of a wide range of aryl halides and phenols under milder conditions than previously possible. A direct correlation between the size of the ligand substituents
資料
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.