Merck
637939
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-2,4,6-トリイソプロピルベンゼン
95%
別名:
2,4,6-トリイソプロピルブロモベンゼン, 2-ブロモ-1,3,5-トリイソプロピルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥3,970
25 G
¥18,900
100 G
¥46,200
¥3,970
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥3,970
25 G
¥18,900
100 G
¥46,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H23Br
CAS番号:
分子量:
283.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,970
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.523 (lit.)
bp
96-97 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
CC(C)c1cc(C(C)C)c(Br)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C15H23Br/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(16)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3
InChI Key
FUMMYHVKFAHQST-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
1-ブロモ-2,4,6-トリイソプロピルベンゼンは、農薬合成および医薬品製造用のフッ素置換芳香族ビルディングブロックである1-フルオロ-2,4,6-トリイソプロピルベンゼンの合成に使用できます。[1]三次-ブチルリチウムの存在下での金属セレンとの反応によるジ-2,4,6-トリイソプロピルフェニルジセレニドの合成にも使用できます。[2]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
637939-100G:
637939-BULK:
637939-1G:
637939-25G:
637939-VAR:
637939-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
"Stereoselective synthesis of (E)-1-iodo-1-selenoalkenes via hydroalumination?iodination of 1-alkynyl selenides"
Balado-Perez S, et al
Tetrahedron Letters, 46(29), 4883-4886 (2005)