Merck
406465
Sigma-Aldrich
3-(2-カルボキシフェニル)プロピオン酸
99%
別名:
2-カルボキシベンゼンプロパン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥23,430
¥23,430
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥23,430
About This Item
化学式:
HO2CC6H4CH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
194.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,430
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
166-168 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CCc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
VEEXBQLWMFMATJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-(2-Carboxyphenyl)propionic acid (2-(2-carboxyethyl)benzoic acid) is an aromatic acid that undergoes cyclization to generate 1-indanone on heating. It is formed during the reaction of β-tetralone with KO2 in toluene.[1]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
406465-250MG:
406465-5G:
406465-VAR:
406465-1G:
406465-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Superoxide oxidation: a novel route to aromatic 1, 2-dicarboxylic acids.
Sotiriou C, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(7), 2159-2164 (1990)