Merck
406082
Sigma-Aldrich
2,3,4-トリメチル-2-ペンテン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,830
¥7,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,830
About This Item
化学式:
(CH3)2C=C(CH3)CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
112.21
Beilstein:
1732093
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
116 °C (lit.)
mp
−113 °C (lit.)
密度
0.743 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)\C(C)=C(/C)C
InChI
1S/C8H16/c1-6(2)8(5)7(3)4/h6H,1-5H3
InChI Key
SZFRZEBLZFTODC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2,3,4-Trimethyl-2-pentene is formed during the copolymerization of s-butyl and t-butyl alcohols in the presence of sulfuric acid.[1]
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.4 °F - closed cup
引火点(℃)
18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
406082-10G:
406082-VAR:
406082-BULK:
406082-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Polymerization of Olefins. II. 1 The Copolymerization of s-Butyl and t-Butyl Alcohols by Sulfuric Acid.
Whitmore FC, et al
Journal of the American Chemical Society, 63(3), 756-757 (1941)