アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.300 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
密度
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)C(OP(OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H3F18O3P/c10-4(11,12)1(5(13,14)15)28-31(29-2(6(16,17)18)7(19,20)21)30-3(8(22,23)24)9(25,26)27/h1-3H
InChI Key
MJOVEPJSFHDSOJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Preparation of new phosphonylating and coupling agents for the synthesis of oligodeoxyribonucleotides.[2]
- Preparation of nucleoside H-phosphonate units.[4]
- Synthesis of tetrakis(1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropoxy)(phenylthio)phosphorane by reacting with 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl benzenesulfenate.[5]
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
405957-VAR:
405957-BULK:
405957-1G:
405957-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック