Merck
274259
Sigma-Aldrich
P,P-ビス(2,2,2-トリフルオロエチル)ホスホノ酢酸メチル
95%
別名:
ビス(2,2,2-トリフルオロエチル) (メトキシカルボニルメチル)ホスホナート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥26,800
¥26,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥26,800
About This Item
化学式:
CH3O2CCH2P(O)(OCH2CF3)2
CAS番号:
分子量:
318.11
Beilstein:
3594044
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥26,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.370 (lit.)
密度
1.504 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
fluoro
phosphonate
SMILES記法
COC(=O)CP(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C7H9F6O5P/c1-16-5(14)2-19(15,17-3-6(8,9)10)18-4-7(11,12)13/h2-4H2,1H3
InChI Key
PVSJXEDBEXYLML-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Methyl P,P-bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetate can be used:
  • In one of the key synthetic steps for the preparation of trans-hydrindanes and (R)-(+)-umbelactone.[1][2]
  • To prepare a cis-olefinic ester derivative by Still–Gennari olefination of an aldehyde derivative using 18-crown ether and potassium bis(trimethylsilyl)amide (KHMDS).[3]
  • In the synthesis of (−)-(6S,2′S)-epi cryptocaryalactone.[4]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
274259-5G:
274259-1G:
274259-VAR:
274259-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sulfur-mediated intramolecular double Michael-type reaction: synthesis of trans-hydroindanes and mechanism
Ihara M, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 19, 2527-2535 (1992)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2527-2527 (1992)
Stereoselective total synthesis of (+)-(6R, 2′S)-cryptocaryalactone and (−)-(6S, 2′S)-epi cryptocaryalactone
Sabitha G, et al.
Tetrahedron, 64(44), 10207-10213 (2008)
First stereoselective total synthesis of pectinolide H
Ramesh D, et al.
Tetrahedron Letters, 53(10), 1258-1260 (2012)
An expedient synthesis of (R)-(+)-umbelactone
Gibson CL and Handa S
Tetrahedron Asymmetry, 7(5), 1281-1284 (1996)