Merck
790877
Sigma-Aldrich
ホウ酸トリス(2,2,2-トリフルオロエチル)
97%
別名:
ホウ酸トリス(2,2,2-トリフルオロエチル), シェパードアミド化試薬, ホウ酸トリス(2,2,2-トリフルオロエトキシ), Sheppard試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,900
10 G
¥35,900
¥10,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,900
10 G
¥35,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6BF9O3
CAS番号:
分子量:
307.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n/D 1.298 (lit.)
密度
1.430 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)COB(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C6H6BF9O3/c8-4(9,10)1-17-7(18-2-5(11,12)13)19-3-6(14,15)16/h1-3H2
InChI Key
DIEXQJFSUBBIRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
試薬により、熱およびマイクロ波条件下でカルボン酸とアミンからのアミドの直接形成が促進可能です。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.9 °F
引火点(℃)
43.3 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
790877-BULK:
790877-1G:
790877-10G:
790877-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pavel Starkov et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(5), 1320-1323 (2011-01-08)
Simple borates serve as effective promoters for amide bond formation with a variety of carboxylic acids and amines. With trimethyl or tris(2,2,2-trifluoroethyl) borate, amides are obtained in good to excellent yield and high purity after a simple work-up procedure. Tris(2,2,2-trifluoroethyl)
Rachel M Lanigan et al.
The Journal of organic chemistry, 78(9), 4512-4523 (2013-04-17)
B(OCH2CF3)3, prepared from readily available B2O3 and 2,2,2-trifluoroethanol, is as an effective reagent for the direct amidation of a variety of carboxylic acids with a broad range of amines. In most cases, the amide products can be purified by a
関連コンテンツ
Research spans transition-metal catalysis, boron chemistry, organocatalysis, multicomponent reactions, and sustainable methods.