グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
80%
フォーム
solid
mp
61-65 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(\C=C\CO)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-6-8(4-3-5-12)7-10(15-2)11(9)13/h3-4,6-7,12-13H,5H2,1-2H3/b4-3+
InChI Key
LZFOPEXOUVTGJS-ONEGZZNKSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
404586-100MG:4548173339139
404586-BULK:
404586-VAR:
404586-500MG:4548173339146