Merck
G004715
HPLCによるJacobsen触媒エナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 HP-RSP (TEA 移動相)
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] methanol; [C] acetic acid; [D] triethylamine; (95:5:0.2:0.1, A:B:C:D)
column temp.: 25 °C
flow rate: 1.5 mL/min
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)