Merck
HPLCによるJacobsen触媒エナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 HP-RSP (TEA 移動相)
HPLCによるJacobsen触媒エナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 HP-RSP (TEA 移動相) application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSPキラルHPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
(R,R)-(−)-N,N′-ビス(3,5-ジ-tert-ブチルサリチリデン)-1,2-ジクロヘキサンジアミン
98%
(S,S)-(+)-N,N′-ビス(3,5-ジ-tert-ブチルサリチリデン)-1,2-シクロヘキサンジアミン
98%
(R,R)-(−)-N,N′-ビス(3,5-ジ-tert-ブチルサリチリデン)-1,2-シクロヘキサンジアミノマンガン(III)クロリド
(S,S)-(+)-N,N′-ビス(3,5-ジ-tert-ブチルサリチリデン)-1,2-シクロヘキサンジアミノマンガン(III)クロリド
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase
[A] acetonitrile; [B] methanol; [C] acetic acid; [D] triethylamine; (95:5:0.2:0.1, A:B:C:D)
column temp.
25 °C
flow rate
1.5 mL/min
detector
UV, 254 nm
injection
2 μL
sample
5 mg/mL in methanol