蒸気圧
23.3 mmHg ( 30 °C)
アッセイ
≥30%
CofA
specification on request
シェルフライフ
~2 yr
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
25-35%
密度
1.110 g/cm3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI Key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40287-BULK:
40287-5L:4548173264615
40287-2.5L:4548173264608