アッセイ
≥99.99%
屈折率
n20/D 1.519 (lit.)
bp
84-85 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−136 °C (lit.)
密度
1.653 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC[Pb](CC)(CC)CC
InChI
1S/4C2H5.Pb/c4*1-2;/h4*1H2,2H3;
InChI Key
MRMOZBOQVYRSEM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
セプタム インレット アダプター
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
402699-5ML:4548173145549
402699-VAR:
402699-BULK:
402699-25ML:4548173145532