Merck
402354
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chloro-3-formylchromone
97%
別名:
2-Amino-6-chloro-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6ClNO3
CAS番号:
分子量:
223.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)C1=C(N)Oc2ccc(Cl)cc2C1=O
InChI
1S/C10H6ClNO3/c11-5-1-2-8-6(3-5)9(14)7(4-13)10(12)15-8/h1-4H,12H2
InChI Key
GCFVPLUXLQEQJX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
402354-BULK:
402354-1G:
402354-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sheng Wang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 76(3-4), 293-296 (2010-04-30)
A highly selective chemosensor based on fluoran dye for Fe(2+), 2'-anilino-3'-methyl-6'-dibuthylamino-N-((2'-(2''-ethylimino) methyl) naphthalen-2-ol) iso-indolin-1-one-fluoran (5), was designed and synthesized. The chemical structures of all the intermediates and the fluoran dye 5 are characterized by (1)H NMR, (13)C NMR, Ms and