Merck
576271
Sigma-Aldrich
7-Aminoflavone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥5,240
¥5,240
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥5,240
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11NO2
CAS番号:
分子量:
237.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,240
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
184-188 °C (lit.)
官能基
ketone
phenyl
SMILES記法
Nc1ccc2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H11NO2/c16-11-6-7-12-13(17)9-14(18-15(12)8-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,16H2
InChI Key
JGSKYGCPGCBEET-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
576271-5G:
576271-BULK:
576271-1G:
576271-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Monika Stompor et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(30), 6749-6756 (2015-07-16)
Xanthohumol (14) and isoxanthohumol (6) derived from hop (Humulus lupulus L., Cannabaceae) and selected chalcone and chromene derivatives, obtained by chemical synthesis, were studied for antifeedant activity against the peach-potato aphid (Myzus persicae [Sulz.]). The study used also commercially available