製品種目
BioReagent
アッセイ
≥90%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | plant: suitable
アプリケーション
agriculture
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CNc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H13N5/c1-7(2)3-4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h3,5-6H,4H2,1-2H3,(H2,11,12,13,14,15)
InChI Key
HYVABZIGRDEKCD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D5912-BULK:
D5912-10G:
D5912-VAR:
D5912-1G:
D5912-25G:
D5912-5G:
アクティブなフィルタ