Merck
400920
Sigma-Aldrich
Lithium zirconate
−80 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥12,700
¥12,700
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥12,700
About This Item
化学式:
Li2ZrO3
CAS番号:
分子量:
153.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥12,700
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
粒径
−80 mesh
SMILES記法
[Li+].[Li+].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/2Li.3O.Zr/q2*+1;;2*-1;
InChI Key
PSKLXRHTVCSWPJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
400920-VAR:
400920-BULK:
400920-25G:4548174012048
400920-100G:
400920-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)