Merck
400033
Sigma-Aldrich
cis-Dichlorobis(pyridine)platinum(II)
97%
別名:
NSC 129540
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10Cl2N2Pt
CAS番号:
分子量:
424.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
282-288 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Pt]Cl.[CH]1[CH][CH][N][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][N][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5N.2ClH.Pt/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
FCJXCLMZOWAKNQ-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
白金触媒の合成のための反応剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
400033-1G:
400033-BULK:
400033-VAR:
400033-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gabriela Horvath et al.
Molecular pharmaceutics, 5(2), 358-363 (2008-02-20)
A novel, water-soluble trans-platinum complex was synthesized by inclusion complexation with beta-cyclodextrin. The complexation was confirmed by (1)H NMR, FT-IR, TGA, and XRD as well as by SEM and EDX. As the precursor complex is not water-soluble, it is difficult