Merck
399086
Sigma-Aldrich
2-クロロ-2-ホスホノ酢酸トリエチル
97%
別名:
クロロ(ジエトキシホスフィニル)酢酸 エチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)2P(O)CH(Cl)CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
258.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
93-95 °C/0.01 mmHg (lit.)
密度
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(Cl)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H16ClO5P/c1-4-12-8(10)7(9)15(11,13-5-2)14-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
PCDXCIMROXIFBI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • ハロゲン原子を含むプリンヌクレオシド誘導体の合成
  • Horner-Wadsworth-Emmons反応
  • 細菌トポイソメラーゼインヒビターのスケールアップ生産
  • ガルボノリド誘導体の合成
  • ビニロガスペプチドの合成に用いる立体選択的Horner反応
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
399086-VAR:
399086-25ML:
399086-BULK:
399086-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)