アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.347 (lit.)
bp
113 °C/747 mmHg (lit.)
密度
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C6H9F3O2/c1-2-3-5(10)11-4-6(7,8)9/h2-4H2,1H3
InChI Key
DEXWRCYOMLUJRF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
69.8 °F - closed cup
引火点(℃)
21 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
399000-25ML:
399000-VAR:
399000-BULK:
399000-5ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)