Merck
396532
Sigma-Aldrich
2,2,2-トリフルオロエタノール-d3
≥99.5 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CD2OD
CAS番号:
分子量:
103.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
≥99.5 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.05% water
water
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
77-80 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
密度
1.415 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2/i1D2,6D
InChI Key
RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,2,2-トリフルオロエタノール-d3(TFEd3)は、-OH基の水素が重水素で置換された2,2,2-トリフルオロエタノールです。1H NMRおよび13C NMR溶媒によく使われます。[1][2]
アプリケーション
最近の用途には、シラホルムアミドイオンの気相研究[3]および光加溶媒分解における置換基効果の調査が含まれます。[4]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
396532-1G-PW:
396532-1G:
396532-5G:
396532-BULK:
396532-VAR:
396532-5G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Helicity of [α] (404-451) and [β](394-445) tubulin C-terminal recombinant peptides.
Jimenez M, et al.
Protein Science, 8(04), 788-799 (1999)
Chemistry Letters (Jpn), 2015-2015 (1994)
Fabrication and characterization of electrospun polyamide 66 fibers crosslinked by gamma irradiation.
Kang HK, et al.
Macromolecular Research, 19(4), 364-369 (2011)
Organometallics, 14, 2652-2652 (1995)
Sara La Manna et al.
Biochimie, 138, 106-115 (2017-05-10)
Interleukin-22 (IL-22) belongs to the family of IL-10 cytokines and is involved in a wide number of human diseases, including inflammatory disorders and cancer pathology. The ligand-receptor complex IL-22/IL-22R plays a key role in several pathways especially in the regulation
資料
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.