グレード
for GC derivatization
アッセイ
≥98.0%
98% (excluding TMCS)
品質
with 10% trimethylchlorosilane
含みます
10% TMCS
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.961 g/mL at 25 °C
0.97 g/mL (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
InChI Key
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
15.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
394653-1L:
394653-BULK:
394653-VAR:
394653-10X1ML:
394653-10ML:
394653-25ML:
試験成績書(COA)