Merck
394017
Sigma-Aldrich
トリフルオロ酢酸亜鉛 水和物
別名:
トリフルオロ酢酸 亜鉛塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,970
¥8,970
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,970
About This Item
化学式:
Zn(CF3COO)2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
291.42 (anhydrous basis)
Beilstein:
3719156
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥8,970
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
組成
Zn, ≤21.8% EDTA titration
反応適合性
reagent type: catalyst
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)O[Zn]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Zn/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);/q;;+2/p-2
InChI Key
VCQWRGCXUWPSGY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
394017-BULK:
394017-25G:
394017-5G:
394017-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
エネルギー用途向けの表面および界面上への数層原子層堆積