Merck
392898
Sigma-Aldrich
2-Propanol-1,1,1,3,3,3-d6
99 atom % D
別名:
Isopropanol-1,1,1,3,3,3-d6, Isopropyl-1,1,1,3,3,3-d6 alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)2CHOH
CAS番号:
分子量:
66.13
Beilstein:
1699397
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
製品392898は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.374 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
-90 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-WFGJKAKNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Propanol-1,1,1,3,3,3-d6 is 2-propanol with the hydrogen atoms on the –CH3 groups replaced by deuterium. It has been reported to be synthesized by the reduction of per-deuterioacetone.[1] Studies show that it exists in anti and gauche conformation.[2]
アプリケーション
2-Propanol-1,1,1,3,3,3-d6 may be used in the synthesis of isotopomers of isopropylformate.[3]
おすすめ製品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
392898-BULK:
392898-1G:4548173142487
392898-VAR:
392898-5G:4548173142494
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Vibrational and rotational spectra, conformations and ab initio calculations of thiocyanatoethene.
Beukes JA, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 26(8-9), 799-812 (1995)
Mass spectrometry in structural and stereochemical problems. CLXXXVIII. Electron impact induced behavior of branched ketones and esters, with special emphasis on hydrogen rearrangements.
Eadon G and Djerassi C.
Journal of the American Chemical Society, 92(10), 3084-3089 (1970)
Conformational analysis and vibrational spectra of isopropyl formate and some deuterated isotopomers.
Rosas RL, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 24(3), 143-165 (1993)