アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
128-131 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)CC(C(N)=O)C(C)(C)N1
InChI
1S/C9H18N2O/c1-8(2)5-6(7(10)12)9(3,4)11-8/h6,11H,5H2,1-4H3,(H2,10,12)
InChI Key
POAGFQOGFRYOFM-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
392588-VAR:
392588-5G:
392588-1G:
392588-BULK:
アクティブなフィルタ