アッセイ
99%
mp
180-182 °C (lit.)
官能基
amide
SMILES記法
CC1(C)NC(C)(C)C(=C1)C(N)=O
InChI
1S/C9H16N2O/c1-8(2)5-6(7(10)12)9(3,4)11-8/h5,11H,1-4H3,(H2,10,12)
InChI Key
ACFYUJLIWIDSFM-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
392650-5G:
392650-BULK:
392650-VAR:
392650-1G:
アクティブなフィルタ