Merck
392499
Sigma-Aldrich
1-Iodo-3,4-dimethylbenzene
99%
別名:
4-Iodo-o-xylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3I
CAS番号:
分子量:
232.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.603 (lit.)
bp
106-108 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.633 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(I)cc1C
InChI
1S/C8H9I/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
CSFRCLYFVINMBZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-Iodo-3,4-dimethylbenzene (4-iodo-o-xylene, 3,4-dimethyliodobenzene) is an aryl halide. Its synthesis, NMR and IR spectra has been reported.[1] Its nitration reaction[2] and copper catalyzed trifluoromethylation reaction has been studied.[3]
アプリケーション
1-Iodo-3,4-dimethylbenzene (4-iodo-o-xylene, 3,4-dimethyliodobenzene) may be used in the synthesis of the following:
  • 3-arylacrylamide[4]
  • 3,3-diaryl substituted acrylamide[4]
  • 3-arylpropylamine[4]
  • di-tert-butyl 1-(3,4-dimethylphenyl)hydrazine-1,2-dicarboxylate[5]
  • 2,3,7,8-tetramethyldibenzofuran[6]
  • N-(3-(3,4-Dimethylphenyl)-2-phthalimidopropionyl)-2-methylthioaniline[7]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
392499-VAR:
392499-10ML:4548173988375
392499-50ML:
392499-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Martyn Inman et al.
The Journal of organic chemistry, 77(3), 1217-1232 (2011-10-08)
In a new variation on the Fischer indole synthesis, readily available haloarenes are converted into a wide range of indoles in just two steps by halogen-magnesium exchange and quenching with di-tert-butyl azodicarboxylate, followed by reaction with aldehydes or ketones under
ipso-Nitration of 4-iodo-o-xylene.
Zweig A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 42(25), 4049-4052 (1977)
Dmitry Shabashov et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(11), 3965-3972 (2010-02-24)
We have developed a method for auxiliary-directed, palladium-catalyzed beta-arylation and alkylation of sp(3) and sp(2) C-H bonds in carboxylic acid derivatives. The method employs a carboxylic acid 2-methylthioaniline- or 8-aminoquinoline amide substrate, aryl or alkyl iodide coupling partner, palladium acetate
Towards a practical and efficient copper-catalyzed trifluoromethylation of aryl halides.
Schareina T, et al.
Topics in Catalysis, 55(7-10), 426-431 (2012)
Synthesis of 2, 3, 7, 8-tetramethyldibenzofuran.
Mazere IV, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 8(12), 1446-1448 (1972)