グレード
technical grade
アッセイ
≥90%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
122-123 °C (lit.)
溶解性
water: insoluble
密度
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(CCC)=C(\[H])CCC
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+
InChI Key
IRUCBBFNLDIMIK-BQYQJAHWSA-N
アプリケーション
- n-nonanal
- aliphatic unsaturated polyesters
- 4-isopropyloctane
- diasterioisomeric 4-(difluoroiodomethyl)-5-iodooctane
- siliranes
- m-dioxanes
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
69.8 °F - closed cup
引火点(℃)
21 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
391751-5G:
391751-VAR:
391751-25G:
391751-BULK:
試験成績書(COA)