Merck
390267
Sigma-Aldrich
(S)-フェニル ベンゼンチオスルホナート
99%
別名:
ベンゼンチオスルホン酸 S-フェニルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥17,800
5 G
¥70,680
¥17,800
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥17,800
5 G
¥70,680
About This Item
化学式:
C6H5SO2SC6H5
CAS番号:
分子量:
250.34
Beilstein:
1530592
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,800
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
mp
36-53 °C (lit.)
官能基
disulfide
SMILES記法
O=S(=O)(Sc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O2S2/c13-16(14,12-9-5-2-6-10-12)15-11-7-3-1-4-8-11/h1-10H
InChI Key
ATKJLMWDXASAJA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
390267-5G:
390267-BULK:
390267-VAR:
390267-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)