Merck
389129
Sigma-Aldrich
ポリ(4-ビニルピリジン-co-エチルビニルベンゼン)、cross-linked
25 % cross-linked with divinylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
クロスリンク
25 % cross-linked with divinylbenzene
SMILES記法
C=Cc1ccncc1
詳細
Molar Ratio VP: EVB: DVB(5.5:1.3:1.92)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
389129-10G:
389129-VAR:
389129-50G:
389129-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1