Merck
547689
Sigma-Aldrich
ポリ(4-ビニルピリジン)、cross-linked
Reillex® 402 ion-exchange resin, 2 % cross-linked with divinylbenzene
別名:
4-Vinylpyridine-divinylbenzene copolymer, Divinylbenzene-4-vinylpyridine copolymer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
クロスリンク
2 % cross-linked with divinylbenzene
メーカー/製品名
Reillex® 402 ion-exchange resin
InChI
1S/C10H10.C7H7N/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-3-5-8-6-4-7/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2
InChI Key
HUEZUDXJCGHIHG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Reillex is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
547689-BULK:
547689-100G:
547689-500G:
547689-VAR:
547689-1KG:
試験成績書(COA)