アプリケーション
- 薬物放出コンタクトレンズ用のポリマーの合成または修飾。
- 両性イオンポリマー、すなわちポリ(4-ビニルピリジンプロピルスルホベタイン)の調製。両性イオンポリマーは、臨床滅菌プロセスに耐える優れた生体不活性能力があるために利用されており、生体適合性インプラントの開発や医療機器のコーティング材料などの広範な医療用途に適しています。
- 温度およびpH感受性のコポリマー、具体的には(N-ビニルカプロラクタム-co-4-ビニルピリジン)の合成。これは、特定の環境条件下で薬物送達システムに使用されます。
- 高度に帯電したp(4-ビニルピリジン-co-ビニルイミダゾール)粒子。これは、生物医学、触媒、環境用途などのさまざまな分野で応用されています。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.0 °F - closed cup
引火点(℃)
51.67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V3204-100ML:
V3204-5ML:
V3204-VAR:
V3204-500ML:
V3204-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.