791274P
Avanti
16:0 PE-DTPA (Gd)
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt), powder
別名:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt); DPPE-DTPA (Gd)
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥32,470
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C51H98GdN6O17P
CAS番号:
分子量:
1255.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (791274P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 791274P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
16:0 PE-DTPA (Gd) may be used in the preparation of gadolinium-diethylenetriaminepentaacetic (Gd-DTPA)-loaded mannosylated liposomes.[1]
生物化学的/生理学的作用
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (PE-DTPA) along with Gd-DTPA, an imaging reagent exhibit high molecular relaxivity and enhance spin-lattice" relaxation time (T1WI) contrast for magnetic resonance imaging (MRI).[1]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791274P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
791274P-BULK:
791274P-5MG:
791274P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Mannose-coated gadolinium liposomes for improved magnetic resonance imaging in acute pancreatitis
Tian B, et al.
International journal of nanomedicine, 12, 1127-1127 (2017)