Merck
381012
Sigma-Aldrich
テトラロジウムドデカカルボニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Rh4(CO)12
CAS番号:
分子量:
747.74
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.4Rh/c12*1-2;;;;
InChI Key
LVGLLYVYRZMJIN-UHFFFAOYSA-N
その他情報
微量のRh6(CO)16を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
381012-VAR:
381012-50MG:4548173922553
381012-250MG:4548173939261
381012-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)