アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
109-112 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
官能基
ester
phenyl
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,15H,10H2
InChI Key
MOZDKDIOPSPTBH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
380709-VAR:
380709-500G:
380709-100G:
380709-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック