16897
プロピルパラベン
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
4-ヒドロキシ安息香酸プロピル, 4-ヒドロキシ安息香酸プロピルエステル, プロピルパラベン
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
mp
95-98 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
InChI Key
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
アプリケーション
法的情報
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
356.0 °F
引火点(℃)
180 °C
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
Jan Code
16897-VAR:
16897-BULK:
16897-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック