Merck
380415
Sigma-Aldrich
トリメチル(フェノキシ)シラン
97%
別名:
フェニルトリメチルシリルエーテル, フェノキシ(トリメチル)シラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
166.29
Beilstein:
1905943
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
アッセイ
97%
フォーム
liquid
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)Oc1ccccc1
InChI
1S/C9H14OSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI Key
OJAJJFGMKAZGRZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Trimethyl(phenoxy)silane is a trimethylsilyl protected alcohol.[1] Direct lateral zincation (DlZn) of trimethyl(phenoxy)silane has been reported.[2] Dielectric studies of phenoxysilane-phenol binary systems has been reported.[3]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
380415-BULK:
380415-50ML:
380415-VAR:
380415-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Trimethylsilyl Protection of Alcohols Over Phosphorus Pentoxide Supported on Silica Gel.
Shaterian HR, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 186(7), 1604-1611 (2011)
Eva Hevia et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (22)(22), 3240-3242 (2009-07-10)
A new application of zincate [(THF)Li(TMP)(tBu)Zn(tBu)] (1) in alkali-metal mediated zincation (AMMZn) is reported by isolating and structurally defining the first intermediates of direct lateral zincation (DlZn) of trimethyl(phenoxy)silane (2) both of which adopt novel six-element {ZnCSiOLiN} ring structures.
STUDIES ON ALCOXYSILANE-ALCOHOL AND PHENOXYSILANE-PHENOL BINARY SYSTEMS.
Nagy J, et al.
Chemical Engineering Journal, 15(3), 155-167 (1971)