Merck
W390909
Sigma-Aldrich
シクロヘキサノン
99.8%
別名:
ケト ヘキサメチレン, ケトヘキサメチレン, セクストン, ピメリックケトン, ヘキサノン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥13,200
25 KG
¥23,400
10 KG
¥37,500
¥13,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥13,200
25 KG
¥23,400
10 KG
¥37,500
About This Item
化学式:
C6H10(=O)
CAS番号:
分子量:
98.14
FEMA番号:
3909
Beilstein:
385735
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.148
NACRES:
NA.21
¥13,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
3.4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
788 °F
expl. lim.
1.1 %, 100 °F
9.4 %
屈折率
n20/D 1.450 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
密度
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
minty
SMILES記法
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChI Key
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
シクロヘキサノンは、ミントの匂いのある環状ケトンです。これは、キウイフルーツパルプとアセロラフルーツの揮発性風味画分に存在することが報告されています。[1]
アプリケーション
  • 生合成の考察、NMR 解析、および化学合成によるハイペリブリン B およびハイペルカボネン H および I の構造改変:シクロヘキサノンは、複雑な天然物の合成および構造改変に利用されており、生化学研究における有用性を示しています(Wang et al., 2021)。
  • Pseudomonas taiwanensis VLB120 の in-vivo カスケードを用いたシクロアルカンのラクトンへの生体触媒変換:この研究では、シクロヘキサノンが価値あるラクトンを生成する生体触媒としての潜在能力が強調されており、グリーンケミストリーの進歩に貢献しています(Karande et al., 2018)。
免責事項
R&DまたはEU以外の食品での使用について。小売用ではありません。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W390909-1KG:4548173980683
W390909-25KG:4548173980690
W390909-BULK:
W390909-VAR:
W390909-10KG:4548173980676
W390909-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
GC-FTIR as a powerful tool for the characterization of flavor components in Kiwi.
Fischbock G, et al.
Microchimica Acta, 96(1), 249-257 (1988)
Viktória Fábos et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(11), 2638-2643 (2012-09-07)
The processing of renewable feedstocks to platform chemicals and, to a lesser degree, fuels is a key part of sustainable development. In particular, the combination of lignocellulosic biomass with hydrothermal upgrading (HTU), using high temperature and pressure water (HTPW), is
Won-Heong Lee et al.
Applied microbiology and biotechnology, 97(4), 1561-1569 (2012-10-12)
Sufficient supply of NADPH is one of the most important factors affecting the productivity of biotransformation processes. In this study, construction of an efficient NADPH-regenerating system was attempted using direct phosphorylation of NADH by NADH kinase (Pos5p) from Saccharomyces cerevisiae
Yun-Yun Xu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(2), 388-394 (2012-12-19)
A type of novel α,β-unsaturated cyclohexanone analogous, which designed based on the curcumin core structure, have been discovered as potential EGFR inhibitors. These compounds exhibit potent antiproliferative activity in two human tumor cell lines (Hep G2 and B16-F10). Among them
Viktória Fábos et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(11), 2629-2637 (2012-09-07)
Iron (and to a lesser extent manganese) in the wall of a 316 stainless steel (SS) reactor is responsible for the hydrogenation of cyclohexanone to cyclohexanol when using an aqueous formic acid solution under high temperature and pressure water (HTPW)
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf