Merck
C102180
Sigma-Aldrich
シクロヘキサノン
ReagentPlus®, 99.8%
別名:
pimelic ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H10(=O)
CAS番号:
分子量:
98.14
Beilstein:
385735
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
3.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
3.4 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99.8%
形状
liquid
自己発火温度
788 °F
expl. lim.
1.1 %, 100 °F
9.4 %
屈折率
n20/D 1.450 (lit.)
pH
~7 (20 °C, 70 g/L)
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
密度
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChI Key
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
シクロヘキサノンは、シクロヘキサンの酸化またはフェノールの水素化によって調製できる環状ケトンです。カプロラクタム、アジピン酸およびナイロン製造における重要な原料です。また、殺虫剤、木の汚れ、塗料やワニス除去剤、シミ除去剤、セルロース系化合物、天然および合成樹脂やラッカー溶剤としても使用されます。
アプリケーション
シクロヘキサノンは、以下の合成で反応物質として使用できます。
  • 還元的アミノ化による二級アミン。
  • アジピン酸。
  • 四置換プロパルギルアミン。
また、トリフェニルメチルクロリドが開始するスチレンの原子移動ラジカル重合における溶媒として使用し、触媒の存在下でポリスチレンを製造できます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C102180-VAR:
C102180-25L:
C102180-25ML:4548173190235
C102180-1L:4548173190228
C102180-2.5L:
C102180-4L:4548173190242
C102180-BULK:
C102180-17L:4548173190211
C102180-CH:
C102180-6X1L:4548173276489
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Selective transfer hydrogenation of phenol to cyclohexanone on supported palladium catalyst using potassium formate as hydrogen source under open atmosphere.
Patil RD and Sasson Y.
Applied Catalysis A: General, 499, 227-231 (2015)
Synthesis, characterization, and application of silica supported ionic liquid as catalyst for reductive amination of cyclohexanone with formic acid and triethyl amine as hydrogen source.
Tamboli AH, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 36 (2015)
First Order Hyperpolarizabilities, NPA and Fukui Functions of Cyclohexanone by Density Functional Theory Method.
Gangadharan RP and Krishnan SS.
Acta Physica Polonica A, 127(3), 748-752 (2015)
Synthesis of tetrasubstituted propargylamines from cyclohexanone by solvent-free copper (II) catalysis.
Palchak ZL, et al.
Green Chemistry, 17(3), 1802-1810 (2015)
Green and Sustainable Heterogeneous Organo-Catalyst for Asymmetric Aldol Reactions.
Sadiq M, et al.
Modern Research in Catalysis, 4(2), 43-43 (2015)