Merck
144819
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
99%
別名:
1-Cyclohexenyloxytrimethylsilane, Cyclohexanone enol trimethylsilyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,490
¥9,490
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,490
About This Item
化学式:
C6H9OSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
170.32
Beilstein:
1859394
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,490
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
64-65 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)OC1=CCCCC1
InChI
1S/C9H18OSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h7H,4-6,8H2,1-3H3
InChI Key
SBEMOANGDSSPJY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene undergoes Michael addition reaction with methyl vinyl ketone in the presence of dibutyltin bis(triflate)[1].
アプリケーション
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene was used in one-pot synthesis of Δ1,9- octalone[1]. It is intermediate to many complex compounds including natural products.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
144819-5G:
144819-25G:
144819-BULK:
144819-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organotin triflate as practical catalyst for Michael addition of enol silyl ethers.
Sato T, et al.
Tetrahedron, 47(47), 9773-9782 (1991)