Merck
379948
Sigma-Aldrich
塩化金(III)
≥99.99% trace metals basis
別名:
Trichlorogold
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥17,200
1 G
¥54,600
¥17,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥17,200
1 G
¥54,600
About This Item
化学式:
AuCl3
CAS番号:
分子量:
303.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥17,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: gold
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
RJHLTVSLYWWTEF-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Gold(III) chlorideは別名auric chlorideです。赤褐色の結晶性の半磁性固体で、触媒、金の電気メッキ、ナノ材料合成、分光法における参照物質など、さまざまな分野で使用されます。ルイス酸として作用し、簡単に複合体を形成します。
アプリケーション
Gold(III) chlorideは、以下の用途で使用できます:
  • 金なの粒子を作製するための前駆体として。[1]
  • グラフェン保護層を作製するためのドーパントとして ペロブスカイト太陽電池の安定性と電力変換効率を高めるため 。[2]
  • ポリマー太陽電池の内蔵電位と界面抵抗を改善するための アノード界面改質剤として。[3]
  • 有機発光ダイオード(OLED)のフレキシブル電極の作製のため。金粒子は、グラフェン欠陥を埋め、表面抵抗を減らすことで、担体濃度を高めます。[4]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
379948-1G:4548173141893
379948-VAR:
379948-BULK:
379948-250MG:4548173141909
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Flexible transparent electrodes for organic light-emitting diodes simply fabricated with AuCl3-modied graphene
Mengzhu Wei, et al.
Organic Electronics, 63, 71-77 (2018)
Efficient polymer solar cells with a solution-processed gold chloride as an anode interfacial modifier
Yeong-Jin Go, et al.},
Applied Physics Letters, 102 (2013)
The Golden Pathway to Thiolate-Stabilized Nanoparticles: Following the Formation of Gold(I) Thiolate from Gold(III) Chloride
Brian M. Barngrover and Christine M. Aikens
Journal of the American Chemical Society, 134, 12590-12595 (2012)
Use of AuCl3-doped graphene as a protecting layer for enhancing the stabilities of inverted perovskite solar cells
Jong Min Kim, et al.
Applied Surface Science, 455, 1131-1136 (2018)
A comparative study of galvanic replacement reactions involving Ag nanocubes and AuCl2? or AuCl4?
Au L, et al.
Advanced Materials, 20(13), 2517-2517 (2008)
資料
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf